Wichtige Dokumente
772828
5-Norbornene-2-endo-acetic acid
Synonym(e):
Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-ylacetic acid, Norbornene acetic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
Brechungsindex
n20/D 1.495
Dichte
1.124 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(CC1C[C@@H]2C=C[C@H]1C2)=O
InChI
1S/C9H12O2/c10-9(11)5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h1-2,6-8H,3-5H2,(H,10,11)/t6-,7+,8?/m1/s1
InChIKey
HRVGJQMCNYJEHM-KVARREAHSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
772828-1G | 4061826736289 |
772828-250MG | 4061833231418 |