Wichtige Dokumente
769061
Stickstoff
Messer® CANGas, 99.999%
Synonym(e):
Nitrogen gas
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
28.01
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
0.97 (vs air)
Qualitätsniveau
Beschreibung
Filling mass: 14g
Filling volume: 12L
Assay
99.999%
Form
gas
bp
−196 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−210 °C (lit.)
SMILES String
N#N
InChI
1S/N2/c1-2
InChIKey
IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Stickstoff ist ein farb- und geruchsloses Stickgas, das etwas leichter ist als Luft. Stickstoff wird in der Gaschromatographie als Trägergas, in der chemischen und pharmazeutischen Industrie als Inertgas und bei analytischen Anwendungen (z. B. in der Automobilindustrie) als Nullgas verwendet. Außerdem wird Stickstoff als Bestandteil der Gasmischungen für CO2-Laser verwendet. Das Gas lässt sich in kleinen, leichten Druckdosen einfach handhaben und der Einwegbehälter kann nach dem Gebrauch als Aluminium recycelt werden.
Empfohlene Produkte
Z742374: CANgas-Druckregler
Z742379: CANgas-Kunststoffschlauchausgießer
Z742378: CANgas-Außenadapter
Z742377: CANgas-Innenadapter
Z742375: CANgas-Dosierventil
Z742379: CANgas-Kunststoffschlauchausgießer
Z742378: CANgas-Außenadapter
Z742377: CANgas-Innenadapter
Z742375: CANgas-Dosierventil
Rechtliche Hinweise
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Regulierungsbehörde
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?