Wichtige Dokumente
767794
4-(4-methoxyphenyl)benzaldehyde
97%
Synonym(e):
4′-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
103-106 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
COc1ccc(cc1)-c2ccc(C=O)cc2
InChI
1S/C14H12O2/c1-16-14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-11(10-15)3-5-12/h2-10H,1H3
InChIKey
JTTIGLYPLMYHAT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)