Merck
764388
Sigma-Aldrich
Tetraethylene glycol p-toluenesulfonate
97%
Synonym(e):
2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl 4-methylbenzenesulfonate, 2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl toluene-4-sulfonate, 2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl toluenesulfonate, 2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl tosylate, Monotosylated tetraethylene glycol, Tetraethylene glycol monotosylate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H24O7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.507
Dichte
1.202 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ether
hydroxyl
tosylate
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C15H24O7S/c1-14-2-4-15(5-3-14)23(17,18)22-13-12-21-11-10-20-9-8-19-7-6-16/h2-5,16H,6-13H2,1H3
InChIKey
FGDJUEZBMFELRW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
764388-1G4061825899039