Wichtige Dokumente
763802
D-Arabinose-13C5
≥99% 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99% 13C
Assay
≥98% (CP)
Form
powder
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
O[13C@H]1[13C@H](O)[13CH](O)O[13CH2][13C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChIKey
SRBFZHDQGSBBOR-HCEMOIHRSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)