Wichtige Dokumente
760897
Poly(ethylene glycol), 32 hydroxyl dendron, generation 4
average Mn 24,000
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
hydroxyl surface groups
Qualitätsniveau
Form
powder
Mol-Gew.
PEG Mn 20,000 (n~450; esterified with 16 OH groups)
PEG average Mn 20,000
average Mn 24,000
Leistungsmerkmale
generation 4
Anzahl Oberflächengruppen
32
Übergangstemp.
Tm 56-61 °C
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
2. Surface modified for targeting, imaging and drug delivery
3. Antibody-dendrimer conjugate
4. Anti viral drugs
5. Tissue repair scaffolds
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
for 2D and 3D Cell Culture