Merck
759996
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trifluorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H2ClF3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.508
Dichte
1.637 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Fc1cc(F)c(c(F)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2ClF3O2S/c7-13(11,12)6-4(9)1-3(8)2-5(6)10/h1-2H
InChIKey
XINCBNCLCIQIJM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)