Wichtige Dokumente
758329
Silber, Dispersion
nanoparticles, <100 nm (particle size TEM), 5 wt. % in ethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
nanoparticles
Konzentration
5 wt. % in ethylene glycol
Brechungsindex
n20/D 1.333
Partikelgröße
<100 nm (particle size TEM)
bp
198 °C (ethylene glycol)(lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChIKey
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
231.8 °F
Flammpunkt (°C)
111 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.