Wichtige Dokumente
757101
7-Bromoisoquinoline
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6BrN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
67-72 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Brc1ccc2ccncc2c1
InChI
1S/C9H6BrN/c10-9-2-1-7-3-4-11-6-8(7)5-9/h1-6H
InChIKey
KABRXLINDSPGDF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?