Wichtige Dokumente
755680
Strontium-Aluminat
-100 mesh, 99.5% trace metals basis
Synonym(e):
Aluminium-strontiumoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.5% trace metals basis
Form
powder
Partikelgröße
-100 mesh
SMILES String
O=[Al]O[Sr]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.4O.Sr
InChIKey
YDLZPNUJQDLFBZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting