Wichtige Dokumente
754099
diF-TES-ADT
99% (HPLC)
Synonym(e):
2,8-Difluoro-5,11-bis(triethylsilylethynyl)anthradithiophene
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99% (HPLC)
Verlust
0.5 wt. % TGA, 290 °C
mp (Schmelzpunkt)
193-198 °C
Halbleitereigenschaften
P-type (mobility=1 cm2/V·s)
SMILES String
CC[Si](CC)(CC)C#Cc1c2cc3cc(F)sc3cc2c(C#C[Si](CC)(CC)CC)c4cc5cc(F)sc5cc14
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)