Merck
753378
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H2ClF3N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.448
Dichte
1.478 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)c1cnc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H2ClF3N2/c6-4-2-10-3(1-11-4)5(7,8)9/h1-2H
InChIKey
AIEGIFIEQXZBCP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
151.0 °F
Flammpunkt (°C)
66.1 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)