Wichtige Dokumente
752886
3-Buten-2-yl 1H-imidazole-1-carboxylate
95%
Synonym(e):
Heller-Sarpong Reagent, 1H-Imidazole-1-carboxylic acid 1-methyl-2-propen-1-yl ester, Sarpong 3-butenyl transesterification reagent, Sarpong reagent
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.482
Dichte
1.092 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(OC(=O)n1ccnc1)C=C
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-3-7(2)12-8(11)10-5-4-9-6-10/h3-7H,1H2,2H3
InChIKey
MIGVSMIPNMLWRT-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)