Wichtige Dokumente
75056
(+)-Valencen
technical, ≥70%
Synonym(e):
(3R,4aS,5R)-4a,5-Dimethyl-3-isopropenyl-1,2,3,4,4a,5,6,7-octahydronaphthalin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Qualitätsniveau
Assay
≥70%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D +100±25°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.504 (lit.)
bp
274 °C (lit.)
Dichte
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H]1CCC=C2CC[C@H](C[C@@]12C)C(C)=C
InChI
1S/C15H24/c1-11(2)13-8-9-14-7-5-6-12(3)15(14,4)10-13/h7,12-13H,1,5-6,8-10H2,2-4H3/t12-,13-,15+/m1/s1
InChIKey
QEBNYNLSCGVZOH-NFAWXSAZSA-N
Anwendung
- (+)-Nootkatone (a sesquiterpene) by dark singlet oxygenation.
- Benzoyloxyvalencene by reacting with tert-butyl peroxy benzoate via Kharasch−Sosnovsky allylic oxidation method.
- (+)-Lineariifolianone, a natural product.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis