Wichtige Dokumente
749524
3,4-Diaminofurazan
97%
Synonym(e):
1,2,5-Oxadiazole-3,4-diamine
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H4N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
178-183 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1nonc1N
InChI
1S/C2H4N4O/c3-1-2(4)6-7-5-1/h(H2,3,5)(H2,4,6)
InChIKey
JHJVSUCUNFXIHN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?