Wichtige Dokumente
749435
DL-Glutamic acid-2,4,4-d3
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
2-Aminopentanedioic acid-2,4,4-d3
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
HO2CCD2CH2CD(NH2)CO2H
Molekulargewicht:
150.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
185 °C (dec) (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])(CC([2H])(N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/i2D2,3D
InChIKey
WHUUTDBJXJRKMK-UHVFUKFASA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?