744042
1-Buten
≥99.6%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
1.93 (vs air)
Dampfdruck
1939 mmHg ( 21.1 °C)
Assay
≥99.6%
Form
gas
Selbstzündungstemp.
723 °F
Expl.-Gr.
9.3 %
bp
−6.3 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−185 °C (lit.)
SMILES String
CCC=C
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3H,1,4H2,2H3
InChIKey
VXNZUUAINFGPBY-UHFFFAOYSA-N
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
-112.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-80 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)