Wichtige Dokumente
742821
N-Methyl-bis-[(trifluormethyl)-sulfonyl]-imid
≥90.0% (GC)
Synonym(e):
1,1,1-Trifluor-N-methyl-N-[(trifluormethyl)-sulfonyl]-methansulfonamid, N,NBis-(trifluormethylsulfonyl)-methylamin, N-Methyl-bis-(trifluormethansulfonimid)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥90.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.365-1.367
Eignung
conforms to structure for Proton NMR spectrum
Funktionelle Gruppe
amine
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F6NO4S2/c1-10(15(11,12)2(4,5)6)16(13,14)3(7,8)9/h1H3
InChIKey
LMLOOYLJVCUWCD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?