739316
PEDOT:PSS
conductive inkjet ink, 0.8% aqueous dispersion
Synonym(e):
Orgacon™ IJ-1005, PEDOT:PSS, Poly-(2,3-dihydrothieno-1,4-dioxin)-poly-(styrolsulfonat)
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Poly(3,4-ethylendioxythiophen)-poly(styrolsulfonat), 0.8% in H2O, conductive inkjet ink
Qualitätsniveau
Form
liquid
Enthält
1-5% Ethanol
5-10% Diethylene glycol
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
0.8% in H2O
Schichtwiderstand
110 Ω/sq
Brechungsindex
n20/D 1.340
pH-Wert
1.5-2.5
Viskosität
7-12 cP(22 °C)
Dichte
0.985 g/mL at 25 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Enabling
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
PEDOT:PSS hat eine hohe elektrische Leitfähigkeit und gute Oxidationsresistenz – die Eigenschaften, durch die es sich für die elektromagnetische Abschirmung und Rauschunterdrückung eignet. Daher weist der gebildete Polymerfilm eine hohe Transparenz im sichtbaren Lichtspektrum und sogar in den Nah-IR- und Nah-UV-Regionen auf, mit einer Absorption von nahezu 100 % bei 900–2.000 nm. Im Bereich von 400 bis 800 nm wurde kein Absorptionsmaximum beobachtet.
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
A detailed article on conducting polymer materials for flexible organic photovoltaics (OPVs) applications.
New conducting and semiconducting polymers for plastic electronics
Conducting polymers such as polyaniline, polythiophene and polyfluorenes are now much in the spotlight for their applications in organic electronics and optoelectronics.
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.