Wichtige Dokumente
738298
2-Bromo-3,5-dimethylthiophene
contains sodium bicarbonate as stabilizer, 96%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7BrS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
liquid
Enthält
sodium bicarbonate as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.561
Dichte
1.475 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cc(C)c(Br)s1
InChI
1S/C6H7BrS/c1-4-3-5(2)8-6(4)7/h3H,1-2H3
InChIKey
RKANUDQVJZLGOO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Angaben zur Herstellung
The product is stabilized with sodium bicarbonate that may cause slight turbidity of the product, which should not affect application.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.1 °F
Flammpunkt (°C)
86.7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?