Merck
737402
Sigma-Aldrich
Hexahydro-4-azepinone hydrochloride
96%
Synonym(e):
4-Azepanone hydrochloride, 4-Oxohomopiperidine hydrochloride, Hexahydro-4H-azepin-4-one hydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
176-181 °C
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
Cl.O=C1CCCNCC1
InChI
1S/C6H11NO.ClH/c8-6-2-1-4-7-5-3-6;/h7H,1-5H2;1H
InChIKey
WFTRLIZPJMFJER-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
305.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
152 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)