Merck
737003
Sigma-Aldrich
1-Amino-1-methylcyclopentane hydrochloride
97%
Synonym(e):
1-Methylcyclopentanamine hydrochloride, 1-Methylcyclopentylamine hydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14ClN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
135-140 °C
SMILES String
Cl.CC1(N)CCCC1
InChI
1S/C6H13N.ClH/c1-6(7)4-2-3-5-6;/h2-5,7H2,1H3;1H
InChIKey
HIACBHAMKCSYFB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)