Merck
736384
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromofuran
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H2Br2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.544
Dichte
2.117 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Brc1ccoc1Br
InChI
1S/C4H2Br2O/c5-3-1-2-7-4(3)6/h1-2H
InChIKey
GKPGEBCMRMQOPF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
140.0 °F
Flammpunkt (°C)
60 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)