Merck
735159
Sigma-Aldrich
Glasobjektträger, beschichtet mit Fluor-dotiertem Zinnoxid
L × W × thickness 100 mm × 100 mm × 2.3 mm, surface resistivity ~7 Ω/sq
Synonym(e):
TEC 7, FTO-Glas
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Beschreibung
Haze: 5%
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
SnO2/F
Oberflächenwiderstand
~7 Ω/sq
L × B × Dicke
100 mm × 100 mm × 2.3 mm
Durchlässigkeit
80-82% (visible)
Allgemeine Beschreibung
Die Stärke einer fluordotierten Zinnoxidbeschichtung auf einem Glasobjektträger beträgt ∼ 550 nm. Das Glas weist einen Brechungsindex von ∼ 1,52 auf und die SnO2:F-Beschichtung ist ∼ 1,85.
Anwendung
  • Pharmakokinetik von Propranolol bei Schizophrenie: Eine Meta-Analyse untersucht die Auswirkungen von Propranolol auf die Pharmakokinetik von Clozapin bei schizophrenen Patienten und trägt zum Verständnis von Betablockern bei der Behandlung mit Psychopharmaka bei (Yang et al., 2024).
  • Propranolol zur intraokularen Anwendung: Die Entwicklung von polymeren Propranolol-Nanopartikeln zielt auf eine verbesserte intraokulare Abgabe ab und bietet einen neuen Ansatz für die Kontrolle von Krankheiten wie Glaukom und eine mögliche Verbesserung der Pharmakokinetik im Glaskörper (Chaharband et al., 2024).
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Siyeong Yang et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(4) (2019-04-13)
Au nanostructures (Au NSs) have been considered promising materials for applications in fuel cell catalysis, electrochemistry, and plasmonics. For the fabrication of high-performance Au NS-based electronic or electrochemical devices, Au NSs should have clean surfaces and be directly supported on
Artikel
Organic photovoltaics (OPVs) represent a low-cost, lightweight, and scalable alternative to conventional solar cells. While significant progress has been made in the development of conventional bulk heterojunction cells, new approaches are required to achieve the performance and stability necessary to enable commercially successful OPVs.
A transparent conductive electrode (TCE) is an essential component of various optoelectronic devices such as solar cells, liquid-crystal displays (LCD), light-emitting diodes (LED), and touch screens.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.
Alle anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
735159-5EA4061832872933