Wichtige Dokumente
734217
4-Methylmorpholine-2,6-dione
97%
Synonym(e):
MIDA anhydride
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H7NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
41-45 °C
Funktionelle Gruppe
anhydride
ester
SMILES String
CN1CC(=O)OC(=O)C1
InChI
1S/C5H7NO3/c1-6-2-4(7)9-5(8)3-6/h2-3H2,1H3
InChIKey
FGQJBZHMORPBRR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?