Merck
733938
Sigma-Aldrich
2,4-Diaminotoluene-α,α,α-d3
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
2,4-Diaminotoluene-methyl-d3, 2,4-Toluenediamine-methyl-d3, 4-Methyl-d3-1,3-phenylenediamine, 4-Methyl-d3-m-phenylenediamine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7D3H7N2
Molekulargewicht:
125.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
97-99 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])c1ccc(N)cc1N
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3/i1D3
InChIKey
VOZKAJLKRJDJLL-FIBGUPNXSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)