Wichtige Dokumente
733709
Diisobutylaluminiumdeuterid -Lösung
0.7 M in toluene, 98 atom % D
Synonym(e):
DIBAL-D
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
0.7 M in toluene
Dichte
0.851 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H][Al](CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/2C4H9.Al.H/c2*1-4(2)3;;/h2*4H,1H2,2-3H3;;/i;;;1+1
InChIKey
AZWXAPCAJCYGIA-SGNQUONSSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
35.6 °F
Flammpunkt (°C)
2 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?