Merck
728977
Sigma-Aldrich
5-Brom-2-Nitroanisol
95%
Synonym(e):
4-Brom-2-methoxy-1-nitrobenzol, 5-Brom-2-nitrophenyl-methylether
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6BrNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Assay:
95%
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
90-95 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
nitro
SMILES String
COc1cc(Br)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO3/c1-12-7-4-5(8)2-3-6(7)9(10)11/h2-4H,1H3
InChIKey
DJKPQYBFSAJUBS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)