Wichtige Dokumente
728357
3-{[(1R,2R)-2-(1-Piperidinyl)-cyclohexyl]-amino}-4-{[4-(trifluormethyl)-phenyl]-amino}-3-cyclobuten-1,2-dion
95%
Synonym(e):
Rawal Squaramide Organocatalyst
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥94.5% (HPLC)
95%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D -42.0±2.0°, c = 1 in DMSO
Verunreinigungen
≤2.0% pyridine
Funktionelle Gruppe
fluoro
ketone
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc(NC2=C(N[C@@H]3CCCC[C@H]3N4CCCCC4)C(=O)C2=O)cc1
InChI
1S/C22H26F3N3O2/c23-22(24,25)14-8-10-15(11-9-14)26-18-19(21(30)20(18)29)27-16-6-2-3-7-17(16)28-12-4-1-5-13-28/h8-11,16-17,26-27H,1-7,12-13H2/t16-,17-/m1/s1
InChIKey
JRSCPJJNZMRAQS-IAGOWNOFSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)