Wichtige Dokumente
724122
2-Brom-4-tert-Butylthiazol
97%
Synonym(e):
2-Brom-4-(1,1-dimethylethyl)-thiazol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.539
Dichte
1.383 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
CC(C)(C)c1csc(Br)n1
InChI
1S/C7H10BrNS/c1-7(2,3)5-4-10-6(8)9-5/h4H,1-3H3
InChIKey
ILKZEOZQPGBUCV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.0 °F
Flammpunkt (°C)
98.9 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)