Merck
723703
Sigma-Aldrich
rac-Glyceryl-1,1,2,3,3-d5-1,2-dioleate
98 atom % D, 95% (CP)
Synonym(e):
1,2-Dioleoyl-rac-glycerol-1,1,2,3,3-d5, rac-Glycerol-1,1,2,3,3,-d5-1,2 dioleate, ±-1,2-Diolein (glycerol-d5)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C39D5H67O5
Molekulargewicht:
626.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
95% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+5
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C([2H])(O)C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-/i35D2,36D2,37D
InChIKey
AFSHUZFNMVJNKX-XZPPQYRVSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)