Merck
723436
Sigma-Aldrich
4-Chloroaniline-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
Cl13C6H4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
bp
232 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
67-70 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
QSNSCYSYFYORTR-IDEBNGHGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
248.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
120 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)