Wichtige Dokumente
722812
p-Cumarinsäure-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonym(e):
trans-4-Hydroxyzimtsäure-13C3
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H413CH=13CH13CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
214 °C (dec) (lit.)
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[13C](/[13CH]=[13CH]/C1=CC=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+/i3+1,6+1,9+1
InChIKey
NGSWKAQJJWESNS-FJXVDKIJSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
722812-1MG | 4061826751800 |
722812-5MG | 4061833490860 |