Merck
722642
Sigma-Aldrich
9,10-Diphenylanthracene-d18
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26D18
Molekulargewicht:
348.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
245-248 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+18
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])-c2c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3c(-c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c4[2H])c5c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c25
InChI
1S/C26H18/c1-3-11-19(12-4-1)25-21-15-7-9-17-23(21)26(20-13-5-2-6-14-20)24-18-10-8-16-22(24)25/h1-18H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D,15D,16D,17D,18D
InChIKey
FCNCGHJSNVOIKE-QICNJPGCSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)