Merck
722391
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-Brom-2-Fluorpyridin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4BrFN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Assay:
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
75-80 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
Nc1cc(Br)cnc1F
InChI
1S/C5H4BrFN2/c6-3-1-4(8)5(7)9-2-3/h1-2H,8H2
InChIKey
CLYOMCMDBNNGSM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)