Wichtige Dokumente
722197
Methylthiocyanat
97%
Synonym(e):
Thiocyansäure-methylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.469 (lit.)
Dichte
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
thiocyanate
thioether
SMILES String
CSC#N
InChI
1S/C2H3NS/c1-4-2-3/h1H3
InChIKey
VYHVQEYOFIYNJP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
109.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
43.3 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?