Wichtige Dokumente
715921
α-Phenyl-2-piperidinessigsäure-(phenyl -13C6)
99 atom % 13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
OC(=O)C(C1CCCCN1)[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]2
InChI
1S/C13H17NO2/c15-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-14-11/h1-3,6-7,11-12,14H,4-5,8-9H2,(H,15,16)/i1+1,2+1,3+1,6+1,7+1,10+1
InChIKey
INGSNVSERUZOAK-QBTRQFLCSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)