Wichtige Dokumente
715395
2-(Tetrazol-5-yl)phenylboronsäure
≥95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
148-152 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OB(O)c1ccccc1-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C7H7BN4O2/c13-8(14)6-4-2-1-3-5(6)7-9-11-12-10-7/h1-4,13-14H,(H,9,10,11,12)
InChIKey
GVRXWYFECKHTSJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Biaryltetrazole derivatives via Suzuki-Miyaura cross-coupling with aryl and heteroaryl halides via formation of C-C bond.
- 2-Aminobenzoxazole derivatives containing biphenyl tetrazole as potent human chemR23 inhibitors.
- o-Phenylenediamine possessing tetrazolyl derivatives as potent inhibitors of indoleamine 2,3-dioxygenase.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)