Wichtige Dokumente
715352
Phenyl-vinyl-1,2-13C2 sulfid
99 atom % 13C
Synonym(e):
(Phenylthio)-ethylen-13C2
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5S13CH=13CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
liquid
bp
94-95 °C/25 mmHg
Dichte
1.057 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[13CH2]=[13CH]Sc1ccccc1
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Rechtliche Hinweise
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)