Wichtige Dokumente
71513
Natriumdimethyldithiocarbamat -Lösung
~40% in H2O
Synonym(e):
Dimethyldithiocarbaminsäure Natriumsalz
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2NCSSNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.21
Beilstein:
3569024
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Konzentration
~40% in H2O
Funktionelle Gruppe
amine
dithiocarbamate
SMILES String
CN(C)C(=S)S[Na]
InChI
1S/C3H7NS2.Na/c1-4(2)3(5)6;/h1-2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChIKey
VMSRVIHUFHQIAL-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?