Merck
715123
Sigma-Aldrich
2-Chlor-6-Hydroxybenzaldehyd
97%
Synonym(e):
6-Chlorsalicylaldehyd
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
51-55 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1cccc(Cl)c1C=O
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9/h1-4,10H
InChIKey
MVTWVXYIKIVAOJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
224.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
107 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)