Wichtige Dokumente
715026
2,5-Dimethoxybenzol-1,4-Dicarboxaldehyd
97%
Synonym(e):
2,5-Dimethoxy-1,4-benzenedialdehyde, 2,5-Dimethoxy-1,4-benzenedicarboxaldehyde, 2,5-Dimethoxy-4-formylbenzaldehyde, 2,5-Dimethoxybenzene-1,4-dicarbaldehyde, 2,5-Dimethoxyterephthalaldehyde, 2,5-Dimethoxyterephthaldehyde
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
209-213 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
COc1cc(C=O)c(OC)cc1C=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9-3-8(6-12)10(14-2)4-7(9)5-11/h3-6H,1-2H3
InChIKey
YSIIHTHHMPYKFP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Polymeric Schiff bases using aliphatic or aromatic diamines via polycondensation reaction.
- 1,4-Bis-(α-cyano-4-methoxystyryl)-2,5-dimethoxybenzene using (4-methoxyphenyl)acetonitrile via Knoevenagel reaction in the presence of potassium t-butoxide and tetrabutylammonium hydroxide.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?