Wichtige Dokumente
713708
(R)-(+)-2′-Amino-1,1′-binaphthalin-2-ol
97%
Synonym(e):
(R)-(+)-2-Amino-2′-hydroxy-1,1′-binaphthalin, (R)-NOBIN
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥96.5% (HPLC)
97%
Form
crystals
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥98.0%
SMILES String
Nc1c(c4c(cc1)cccc4)c2c3c(ccc2O)cccc3
InChI
1S/C20H15NO/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,22H,21H2
InChIKey
HIXQCPGXQVQHJP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?