Wichtige Dokumente
713643
N-Boc-cis-4-azido-L-Prolin (Dicyclohexylammonium)-salz
≥98.0%
Synonym(e):
(2S,4S)-N-Boc-4- azido-pyrrolidin-2-carbonsäure (Dicyclohexylammonium)-salz
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (HPLC)
≥98.0%
98.0-102.0% (NT)
Form
lumps
Optische Aktivität
[α]/D -10.0±1.0°, c = 1 in ethanol
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N3C[C@H](C[C@H]3C(O)=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C12H23N.C10H16N4O4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-10(2,3)18-9(17)14-5-6(12-13-11)4-7(14)8(15)16/h11-13H,1-10H2;6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,15,16)/t;6-,7-/m.0/s1
InChIKey
XYLCLQGQCINCLJ-BLOLRMMYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)