Merck
712280
Sigma-Aldrich
(R)-Tetrahydro-3-Furosäure
≥97.0%
Synonym(e):
(R)-Tetrahydro-3-furancarbonsäure
About This Item
CAS-Nummer:
Beilstein:
1281202
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.0% (GC)
≥97.0%
97.0-103.0% (T)
Form
liquid
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥95.0%
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ether
SMILES String
OC(=O)[C@@H]1CCOC1
InChI
1S/C5H8O3/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)/t4-/m1/s1
InChIKey
BOTREHHXSQGWTR-SCSAIBSYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)