Merck
708453
Sigma-Aldrich
7-Brom-3,4-Dihydronaphthalin-1(2H)-on
97%
Synonym(e):
7-Brom-1-tetralon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9BrO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
75-80 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Brc1ccc2CCCC(=O)c2c1
InChI
1S/C10H9BrO/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h4-6H,1-3H2
InChIKey
YGVDCGFUUUJCDF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)