707783
Adenosin-15N5 5′-Triphosphat Natriumsalz -Lösung
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Synonym(e):
ATP-15N5 Natriumsalz -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (CP)
Form
liquid
Enthält
5 mM Tris buffer
Konzentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
100 mM in H2O
Methode(n)
bio NMR: suitable
Massenverschiebung
M+5
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable