Wichtige Dokumente
707724
Phthalsäure-3,4,5,6-d4-di-n-nonylester
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
liquid
bp
279-287 °C (lit.)
Dichte
0.99 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCCCCCC)c(c1[2H])C(=O)OCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H42O4/c1-3-5-7-9-11-13-17-21-29-25(27)23-19-15-16-20-24(23)26(28)30-22-18-14-12-10-8-6-4-2/h15-16,19-20H,3-14,17-18,21-22H2,1-2H3/i15D,16D,19D,20D
InChIKey
DROMNWUQASBTFM-BFNLLCNMSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)