Merck
707333
Sigma-Aldrich
2-Chlor-4-Pyridincarboxaldehyd
97%
Synonym(e):
2-Chlorisonicotinaldehyd
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4ClNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
mp (Schmelzpunkt)
46-50 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
chloro
SMILES String
Clc1cc(C=O)ccn1
InChI
1S/C6H4ClNO/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6/h1-4H
InChIKey
UFPOSTQMFOYHJI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)