Wichtige Dokumente
706434
(S)-N-Fmoc-Piperidin-2-Carboxylsäure
97%
Synonym(e):
Fmoc-Pip-OH, (S)-1-Fmoc-piperidin-2-carbonsäure, N-Fmoc-L-pipecolinsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]22/D −23°, c = 1 in DMF
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
153-158 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)[C@@H]1CCCCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C21H21NO4/c23-20(24)19-11-5-6-12-22(19)21(25)26-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18-19H,5-6,11-13H2,(H,23,24)/t19-/m0/s1
InChIKey
CKLAZLINARHOTG-IBGZPJMESA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)